Learn More
Cytiva Membranes en PTFE de type WTP Whatman™
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, des acides forts et des alcalis en raison d’être chimiquement stables et inertes. Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d'échantillons pour l'analyse HPLC, la stérilisation à l'air et au gaz.
Marque:  Cytiva 7590-004
479.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10634132
  • 636.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adaptées aux applications impliquant des solvants organiques agressifs, acides forts et alcalis en raison de leur nature chimiquement stable et inerte.Les membranes en PTFE de type WTP Whatman™ conviennent particulièrement à la préparation d’échantillons pour l’analyse HPLC, la stérilisation à l’air et au gaz.
Film étiré en PTFE, laminé sur une bande de support en PP non tissée>
  • Naturellement hydrophobes
  • La taille de 0,5 μm est généralement utilisée pour le préfiltrage des échantillons dans les analyses HPLC pour la filtration des échantillons où toutes les particules solides peuvent endommager de façon permanente la colonne
  • La taille de 0,2 μm est utilisée pour la ventilation stérile des rampes à vide, et des réservoirs et récipients stériles de filtrat
Utilisent jusqu’à 120°C (248°F) ; des températures plus élevées entraîneront l’adoucissement du laminé.
Applications :
  • Clarification des produits corrosifs, des solvants et des liquides agressifs
  • Collecte de poussières humides pour une analyse ultérieure (tailles de pores de 0,5 et 1,0 μm)
  • Stérilisation à l’air et au gaz (tailles de pores de 0,2 et 0,5 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE
17 l/min/cm2
WTP
47 mm
1,0 μm
Hydrophobe
100/paquet