Learn More
Cytiva Papier filtre Whatman™ Shark Skin
La haute résistance à l’humidité permet une utilisation sous pression
42.45€ - 104.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 12 μm |
Vitesse de filtration | Env. 77,5 s |
Débit | Moyen à lent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363395
|
Cytiva
10347523 |
385 mm |
68.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343395
|
Cytiva
10347530 |
320 mm |
60.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333395
|
Cytiva
10347577 |
290 mm |
59.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11394140
|
Cytiva
10347509 |
90 mm |
42.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393385
|
Cytiva
10347513 |
150 mm |
45.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11324150
|
Cytiva
10347511 |
125 mm |
44.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373385
|
Cytiva
10347510 |
110 mm |
44.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323395
|
Cytiva
10347521 |
270 mm |
59.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313395
|
Cytiva
10347519 |
240 mm |
51.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353395
|
Cytiva
10347522 |
340 mm |
62.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373395
|
Cytiva
10347525 |
500 mm |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La haute résistance à l’humidité permet une utilisation sous pression
- Avec surface crêpée
- Matériau : cellulose
- Cercles blancs
- Débit : moyen à lent
- Rétention des particules : 8-12 μm
- Épaisseur type :170 μm
- Vitesse de filtration : 77.5s
- Résistant aux bases et acides faibles
- Utilisé comme papier de protection pour les chiffons de presse filtrants et pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires
Specifications
Rond | |
12 μm | |
Moyen à lent | |
Grade Shark Skin |
Cellulose | |
Env. 77,5 s | |
Papier filtre crêpé, moyen à lent. Résistant aux bases et acides faibles. Souvent utilisé comme un papier de protection pour les chiffons de presse filtrants ainsi que pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires. | |
170 μm |