Learn More
Cytiva Papier filtre Whatman™ Shark Skin
La haute résistance à l’humidité permet une utilisation sous pression
Marque:  Cytiva 10347522
Code produit. 11353395
  • 62.35€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La haute résistance à l’humidité permet une utilisation sous pression
  • Avec surface crêpée
  • Matériau : cellulose
  • Cercles blancs
  • Débit : moyen à lent
  • Rétention des particules : 8-12 μm
  • Épaisseur type :170 μm
  • Vitesse de filtration : 77.5s
  • Résistant aux bases et acides faibles
  • Utilisé comme papier de protection pour les chiffons de presse filtrants et pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Papier filtre de grade Shark Skin pour usage technique, cercle, 340 mm
Cellulose
Env. 77,5 s
Papier filtre crêpé, moyen à lent. Résistant aux bases et acides faibles. Souvent utilisé comme un papier de protection pour les chiffons de presse filtrants ainsi que pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires.
170 μm
Rond
12 μm
Moyen à lent
Grade Shark Skin
340 mm