Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers d’analyse des semences : Bandes plissées de grade 3236
Barrettes plissées de grade 3236 pour les tests de graines.
1890.00€ - 2080.00€
Spécification
Format | Feuille |
---|---|
Matériau | Cellulose |
À utiliser avec (application) | Tests de graines moyennes-grandes enrobées (par exemple, betterave à sucre, betterave fourragère, grain, tournesol, colza, moutarde) |
Qualité | Plissée |
Épaisseur (métrique) | 0,22 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328914
|
Cytiva
10345576 |
111 x 20 mm (4,37 x 0,78 pouce) |
2080.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11338914
|
Cytiva
10345572 |
112 x 20 mm (4,41 x 0,78 pouce) |
1890.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce à leur très grande pureté, nos papiers d’analyse pour graines garantissent des résultats fiables et reproductibles. Ces papiers sont en cellulose pure et sans additif. Ils ne contiennent aucune substance susceptible d’affecter la croissance des graines. Les papiers assurent une absorption constante d’eau, garantissant l’approvisionnement continu de la quantité d’eau requise.Spécification
Feuille | |
Tests de graines moyennes-grandes enrobées (par exemple, betterave à sucre, betterave fourragère, grain, tournesol, colza, moutarde) | |
0,22 mm | |
20 mm |
Cellulose | |
Plissée | |
0,78 in |