Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers d’analyse des semences : Bandes plissées de grade 3236
Barrettes plissées de grade 3236 pour les tests de graines.
Marque: Cytiva 10345572
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Grâce à leur très grande pureté, nos papiers d’analyse pour graines garantissent des résultats fiables et reproductibles. Ces papiers sont en cellulose pure et sans additif. Ils ne contiennent aucune substance susceptible d’affecter la croissance des graines. Les papiers assurent une absorption constante d’eau, garantissant l’approvisionnement continu de la quantité d’eau requise.Spécification
Feuille | |
Tests de graines moyennes-grandes enrobées (par exemple, betterave à sucre, betterave fourragère, grain, tournesol, colza, moutarde) | |
0,22 mm | |
4,41 in | |
0,78 in |
Cellulose | |
Plissée | |
112 x 20 mm (4,41 x 0,78 pouce) | |
112 mm | |
20 mm |