Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en PVDF non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour une résistance à la traction élevée, une résistance élevée aux solvants et une faible liaison aux protéines. Les filtres pour seringues en PVDF non stériles Whatman™ Puradisc Les produits non stériles conviennent parfaitement à la filtration biomédicale, à la filtration de stérilisation et à la préparation d’échantillons HPLC.
182.00€ - 1945.00€
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 4,2 cm2 |
Matériau de boîtiers | Polypropylène (PP) sans pigment |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11393315
|
Cytiva
6747-2504 |
0,45 μm | 200 pièces |
595.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393305
|
Cytiva
6747-2502 |
0,2 μm | 200 pièces |
595.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11303325
|
Cytiva
6746-2504 |
0,45 μm | 50 pièces |
182.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11303315
|
Cytiva
6746-2502 |
0,2 μm | 50 pièces |
184.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383315
|
Cytiva
6749-2504 |
0,45 μm | 1000 pièces |
1945.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en difluorure de polyvinylidène (PVDF)
- Autoclavables
- non stériles
- Comprennent un raccord d’entrée Luer Lock femelle et un raccord de sortie Luer mâle
Spécification
PVDF | |
4,2 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
22,9 x 28,4 mm |
Non stérile | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |