Learn More
Cytiva Les filtres pour seringues en PVDF non stériles Whatman™ Puradisc non stériles
Conçus pour une résistance à la traction élevée, une résistance élevée aux solvants et une faible liaison aux protéines. Les filtres pour seringues en PVDF non stériles Whatman™ Puradisc Les produits non stériles conviennent parfaitement à la filtration biomédicale, à la filtration de stérilisation et à la préparation d’échantillons HPLC.
Marque: Cytiva 6747-2502
540.86 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabriqués en difluorure de polyvinylidène (PVDF)
- Autoclavables
- non stériles
- Comprennent un raccord d’entrée Luer Lock femelle et un raccord de sortie Luer mâle
Especificaciones
Filtre pour seringue en difluorure de polyvinylidène Puradisc 25 mm, stérile, 0,2 mu;m (200 pièces) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
22,9 x 28,4 mm |
PVDF | |
Non stérile | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Luer mâle | |
200 pièces | |
Jusqu’à 100 mL | |
25 mm |