Learn More
Cytiva Capsules à haute capacité Whatman™ Polycap GW 75
Filtrez les échantillons d’eaux souterraines avant l’analyse des métaux dissous
46.15€ - 4885.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées pour les substances extractibles à faible teneur en métaux ; adaptées à la méthode EPA 3005 pour l’analyse des eaux souterraines |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 600 cm2 |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11364624
|
Cytiva
6714-6004 |
0,45 μm | 1 pièce |
46.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11314644
|
Cytiva
6724-6004 |
0,45 μm | 100 / boîte |
4885.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La membrane en PES est encapsulée dans un boîtier en PP durable
- Préassemblées—pas besoin de remplacer le filtre ni de décontaminer la capsule
- Surface de filtration : 600 cm2
- Débit : 60 l/min à 1,0 bar (14,5 psi)
- Tous les composants du boîtier sont scellés par fusion thermique
- Les raccords cannelés permettent un raccordement avec diverses tailles de tubulures
- Évent d’entrée
Compliance
Certifié pour les substances extractibles à faible teneur en métal. Convient à la méthode EPA3005 d’analyse des eaux souterraines.
Spécification
Certifiées pour les substances extractibles à faible teneur en métaux ; adaptées à la méthode EPA 3005 pour l’analyse des eaux souterraines | |
0,45 μm | |
600 cm2 | |
polypropylène (PP) |
PES | |
Non stérile | |
60 | |
4,1 bar (60 psi) |