Learn More
Cytiva Capsules à haute capacité Whatman™ Polycap GW 75
Filtrez les échantillons d’eaux souterraines avant l’analyse des métaux dissous
Marque: Cytiva 6724-6004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane en PES est encapsulée dans un boîtier en PP durable
- Préassemblées—pas besoin de remplacer le filtre ni de décontaminer la capsule
- Surface de filtration : 600 cm2
- Débit : 60 l/min à 1,0 bar (14,5 psi)
- Tous les composants du boîtier sont scellés par fusion thermique
- Les raccords cannelés permettent un raccordement avec diverses tailles de tubulures
- Évent d’entrée
Compliance
Certifié pour les substances extractibles à faible teneur en métal. Convient à la méthode EPA3005 d’analyse des eaux souterraines.
Spécification
Certifiées pour les substances extractibles à faible teneur en métaux ; adaptées à la méthode EPA 3005 pour l’analyse des eaux souterraines | |
PES | |
Non stérile | |
60 | |
4,1 bar (60 psi) | |
100 / boîte |
Filtre de capsule d’échantillonnage des eaux , souterraines POLYCAP GW 75, 0,45 mu;m, PES (100 pc) | |
0,45 μm | |
600 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
100 pièces |