Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 AS
Filtres Polycap 75 AS pour la filtration de solutions aqueuses
89.86€ - 487.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Nylon |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris. |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11364614
|
Cytiva
6705-7502 |
0.2 μm | Stepped Barb | Stepped Barb | Sterile | ||||
11329104
|
Cytiva
6706-7502 |
0.2 μm | Stepped Barb with filling bell | Stepped Barb with filling bell | Sterile | ||||
11399094
|
Cytiva
2707NS |
0,45 μm | Raccord cannelé | Raccord cannelé | Non stérile |
470.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11359094
|
Cytiva
2706T |
0,2 μm | Filetage NTP femelle | Filetage NTP femelle | Stérile |
487.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Stériles et apyrogènes
- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : membrane en nylon hydrophile à faible teneur en substances extractibles et préfiltre en microfibre de verre
- Ce modèle de cloche de remplissage (09-744-61) minimise la contamination lors de la filtration dans un flacon
Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris.
Spécification
Nylon | |
Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris. |