Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 AS
Filtres Polycap 75 AS pour la filtration de solutions aqueuses
Marque:  Cytiva 6706-7502
Code produit. 11329104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Stériles et apyrogènes
  • Intégrité testable
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : membrane en nylon hydrophile à faible teneur en substances extractibles et préfiltre en microfibre de verre
  • Ce modèle de cloche de remplissage (09-744-61) minimise la contamination lors de la filtration dans un flacon
Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
0.2 μm
820 cm2
Polypropylene
Stepped Barb with filling bell
Nylon
Sterile
Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris.
Stepped Barb with filling bell