Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 75 AS
Filtres Polycap 75 AS pour la filtration de solutions aqueuses
Marque: Cytiva 2706T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stériles et apyrogènes
- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : membrane en nylon hydrophile à faible teneur en substances extractibles et préfiltre en microfibre de verre
- Ce modèle de cloche de remplissage (09-744-61) minimise la contamination lors de la filtration dans un flacon
Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris.
Spécification
Filtre à capsule Polycap AS 75, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces) | |
0,2 μm | |
Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris. | |
Filetage NTP femelle | |
Filetage NTP femelle |
Nylon | |
Stérile | |
polypropylène (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |