Learn More
Cytiva Membranes en PA Whatman™
Filtre universel en polyamide pure pour la clarification et la filtration stérile
145.00€ - 248.00€
Spécification
Matériau | PA (nylon) |
---|---|
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 110 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11375404
|
Cytiva
10414006 |
25 mm | 0,2 μm |
145.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395404
|
Cytiva
10414014 |
50 mm | 0,2 μm |
210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345174
|
Cytiva
10414106 |
25 mm | 0,5 μm |
153.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305414
|
Cytiva
10414112 |
47 mm | 0,45 μm |
248.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11358944
|
Cytiva
10414114 |
50 mm | 0,5 μm |
210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385404
|
Cytiva
10414012 |
47 mm | 0,2 μm |
248.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Mécaniquement solides
- Excellente résistance à l’humidité / sécheresse
- Hydrophiles pour solutions aqueuses et organiques
- Jusqu’à 135°C
Spécification
PA (nylon) | |
Hydrophile | |
110 μm |