Learn More
Cytiva Membranes en PA Whatman™
Filtre universel en polyamide pure pour la clarification et la filtration stérile
Marque: Cytiva 10414112
228.96 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mécaniquement solides
- Excellente résistance à l’humidité / sécheresse
- Hydrophiles pour solutions aqueuses et organiques
- Jusqu’à 135°C
Spécification
PA (nylon) | |
Hydrophile | |
47 mm |
0,45 μm | |
110 μm |