Learn More
Cytiva Filtres sans seringue ambrés Whatman™ Mini-UniPrep™
Fabriqués avec le même colorant que celui des récipients pharmaceutiques. Les filtres sans seringue ambrés Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus simple d’éliminer les particules des échantillons HPLC/UHPLC en trois fois moins de temps par rapport aux filtres pour seringues traditionnels.
205.00€ - 295.00€
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11368724
|
Cytiva
UN203APEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/boîte |
275.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11318734
|
Cytiva
UN203APUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/boîte |
284.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11328734
|
Cytiva
UN203APUDPP |
Filtre épais en PP | 0,45 μm | 100/boîte |
284.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11358734
|
Cytiva
UN203APUORG |
PTFE | 0,45 μm | 100/boîte |
295.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11999404
|
Cytiva
UN203APUPP |
PP | 0,45 μm | 100/boîte | |||||
11338734
|
Cytiva
UN203APUGMF |
Microfibre de verre | 0,45 μm | 100/boîte |
284.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11398724
|
Cytiva
UN203APEPES |
PES | 0,2 μm | 100/boîte | |||||
11368734
|
Cytiva
UN203APUPES |
Polyethersulfone | 0.45 μm | 100/boîte | |||||
11378724
|
Cytiva
UN203APENYL |
Nylon | 0,2 μm | 100/boîte |
284.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11388724
|
Cytiva
UN203APEORG |
PTFE | 0,2 μm | 100/boîte |
275.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11348734
|
Cytiva
UN203APUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 100/boîte |
284.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11308734
|
Cytiva
UN203APEPP |
PP | 0,2 μm | 100/boîte | |||||
Description
Les filtres sans seringue ambrés Whatman Mini-UniPrep™ éliminent rapidement et facilement les particules des échantillons sensibles à la lumière préparés pour l’analyse HPLC/UHPLC, tout en respectant les spécifications USP relatives à la résistance à la lumière.
- L’unité de filtration tout-en-un pré-assemblée élimine la nécessité d’un filtre pour seringue, d’une seringue, d’un flacon et d’un septum, réduisant ainsi les coûts jusqu’à 40 %
- Vaste gamme de membranes disponibles dans des tailles de pores comprises entre 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatibles avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques pour une analyse à haut débit
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Le compresseur multi-échantillons traite jusqu’à 6 échantillons à la fois, améliorant davantage le temps de traitement des échantillons et réduisant la tension des mains
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir 12 flacons de 32 mm -OU-
Le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Compliance
Conformes aux spécifications USP relatives à la résistance à la lumière.
Spécification
100/boîte | |
Seringue filtrante |