Learn More
Cytiva Filtres sans seringue ambrés Whatman™ Mini-UniPrep™
Fabriqués avec le même colorant que celui des récipients pharmaceutiques. Les filtres sans seringue ambrés Whatman™ Mini-UniPrep™ offrent un moyen plus simple d’éliminer les particules des échantillons HPLC/UHPLC en trois fois moins de temps par rapport aux filtres pour seringues traditionnels.
Marque: Cytiva UN203APUAQU
Description
Les filtres sans seringue ambrés Whatman Mini-UniPrep™ éliminent rapidement et facilement les particules des échantillons sensibles à la lumière préparés pour l’analyse HPLC/UHPLC, tout en respectant les spécifications USP relatives à la résistance à la lumière.
- L’unité de filtration tout-en-un pré-assemblée élimine la nécessité d’un filtre pour seringue, d’une seringue, d’un flacon et d’un septum, réduisant ainsi les coûts jusqu’à 40 %
- Vaste gamme de membranes disponibles dans des tailles de pores comprises entre 0,2 et 0,45 μm pour répondre aux exigences spécifiques d’application des échantillons
- Compatibles avec la plupart des principaux échantillonneurs automatiques pour une analyse à haut débit
- Moins de consommables requis
- Le piston contient une membrane de filtration à une extrémité et un bouchon/septum préfixé à l’autre
- Peut être utilisé manuellement ou avec un compresseur
- Le compresseur multi-échantillons traite jusqu’à 6 échantillons à la fois, améliorant davantage le temps de traitement des échantillons et réduisant la tension des mains
- Conçu pour s’adapter à n’importe quel échantillonneur automatique pouvant accueillir 12 flacons de 32 mm -OU-
Le septum peut être percé avec l’aiguille et l’échantillon prélevé pour une injection manuelle dans un analyseur
Le compresseur multi-échantillons peut traiter jusqu’à six échantillons en simultané, améliorant ainsi davantage le temps de traitement des échantillons.
Compliance
Conformes aux spécifications USP relatives à la résistance à la lumière.
Spécification
Ambré | |
Oui | |
Septa en caoutchouc de silicone, revêtement en PTFE | |
0,45 μm | |
polypropylène (PP) | |
100/boîte | |
50deg;C | |
0,4 ml |
Taille équivalente à 12 flacons de 32 mm | |
Échantillonneur automatique, compresseur | |
PVDF | |
Analyse HPLC / UHPLC de routine ; Dosages de composites ; Uniformité du contenu ; Précipitation de protéines ; Test de solubilité ; Test de dissolution ; Filtration d’échantillons ; Échantillons photosensibles ; Chromatographie d’échange d’ions | |
Flacon avec membrane de filtration intégrée, piston et bouchon/septa | |
0,6 bar / 8 psi (à compresser) | |
Seringue filtrante |