Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
107.00€ - 377.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Point à bulle | 3.7bar |
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Porosité | 0,2 μm |
Débit | 20 s / 100 ml / 12,5 cm2 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11305324
|
Cytiva
10401731 |
142 mm | Non stérile |
205.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365314
|
Cytiva
10401712 |
47 mm | Non stérile |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11325324
|
Cytiva
10401772 |
50 mm | Stérile |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395314
|
Cytiva
10401726 |
110 mm | Non stérile |
377.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11375314
|
Cytiva
10401714 |
50 mm | Non stérile |
151.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11355314
|
Cytiva
10401706 |
25 mm | Non stérile |
107.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385314
|
Cytiva
10401721 |
100 mm | Non stérile |
338.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
- Permet le dénombrement visuel des bactéries
- Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture de E. coli
- Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
- La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
20 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Papier entrelacé | |
135 μm |
3.7bar | |
0,2 μm | |
unie | |
ME24 |
Sécurité et traitement
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.