Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
Marque: Cytiva 10401772
Description
Permet l’absorption du milieu de croissance par les colonies bactériennes sans inhiber chimiquement leur croissance.Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 24 sont composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, ce qui permet d’obtenir une surface plus uniforme.
- Permet le dénombrement visuel des bactéries
- Adaptés à la culture bactérienne, y compris la culture d’E. coli
- Biologiquement inerte avec une bonne stabilité thermique
- La structure microporeuse uniforme offre des débits élevés lorsque les membranes sont utilisées à des fins de filtration
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
0,2 μm | |
20 s / 100 ml / 12,5 cm2 | |
Hydrophile | |
ME24 | |
135 μm |
3.7bar | |
Ester de cellulose mixte | |
Stérile | |
unie | |
Papier entrelacé | |
100/boîte | |
50 mm |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose