Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
36.85€ - 188.00€
Spécification
Description | Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold |
---|---|
À utiliser avec (application) | Vacuum Filtration |
Code produit | Marque | Type | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17819991
|
Cytiva
10441002 |
Manifold Base | GV 025/0/02 | Manifold Model GV 025/0 (11349274) |
70.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11314924
|
Cytiva
10441203 |
Erlenmeyer Flask | GV 025/2/08 | Manifold Model GV 025/2 |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11354914
|
Cytiva
10441001 |
Funnel | GV 025/0/01 | Manifold Model GV 025/0 |
107.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11304924
|
Cytiva
10441201 |
Manifold Base | GV 025/2/02 | Manifold Model GV 025/2 |
188.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11924556
|
Cytiva
10441004 |
Anneau de centrage | GV 025/0/05 | Manifold Model GV 025/0 |
36.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11374914
|
Cytiva
10441003 |
Frit | GV 025/0/03 | Manifold Model GV 025/0 |
66.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394914
|
Cytiva
10441005 |
Pince | GV 025/0/06 | Dispositif de filtration sous vide GV 025/0 | N/A | ||||
Description
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spécification
Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold | |
Vacuum Filtration |