Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
Marque: Cytiva 10441005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les dispositifs de filtration sous vide en verre Whatman avec filtre de fritté en verre, connexion à bouchon en caoutchouc et accessoires de filtre à membrane présentent une résistance chimique à la plupart des solutions aqueuses, organiques, acides et caustiques. Ils sont autoclavables et peuvent être utilisés jusqu’à 200°C.
- GV 025/0/06 : Pince à ressort pour unité de filtration sous vide de 60 ml
- GV 100/0/06 : Pince de serrage avec joint torique en silicone pour unité de filtration sous vide de 500 ml
Spécification
Pince à ressort | |
Filtration sous vide | |
392°F | |
Pince |
Dispositif de filtration sous vide GV 025/0 | |
GV 025/0/06 | |
200°C |