Learn More
QIAGEN Cartes de purification et stockage FTA™, recueil d’acide nucléique : Micro FTA
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. Micro QIAcard FTA non indicatif avec 1 zone d'échantillon par carte.
128.00€
Spécification
Description | Collectez, stabilisez, traitez, transportez et archivez des échantillons de sang avec des microcartes FTA non indicatrices. |
---|---|
Type d’échantillon | Sang |
À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
Nbre d’échantillons | 1 |
Type de produit | Carte FTA Micro |
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.Non-Indicating QIAcard FTA Micro avec 1 zone d’échantillonnage par carte.
Format QIAcard FTA Micro avec 1 zone spot pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang. La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Collectez, stabilisez, traitez, transportez et archivez des échantillons de sang avec des microcartes FTA non indicatrices. | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
Carte FTA Micro |
Sang | |
1 | |
125 μl |