Learn More
QIAGEN Cartes de purification et stockage FTA™, recueil d’acide nucléique : Micro FTA
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. Micro QIAcard FTA non indicatif avec 1 zone d'échantillon par carte.
Marque:  QIAGEN WB120310
Code produit. 11989075
  • 140.00€ / 25 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.Non-Indicating QIAcard FTA Micro avec 1 zone d’échantillonnage par carte.
  • Format QIAcard FTA Micro avec 1 zone de points pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang.
  • La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et assure la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Collectez, stabilisez, traitez, transportez et archivez des échantillons de sang avec des microcartes FTA non indicatrices.
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire
Carte FTA Micro
125 μl
Sang
1
25 Paquets