Learn More
Cytiva Égouttoir Whatman™ pour cartes de prélèvement Protein Saver 903
Sèche les échantillons de sang à l’air en position horizontale suspendue. L’égouttoir Whatman™ pour cartes de prélèvement Protein Saver 903 est facile à assembler et peut être fixé sur un mur ou une paillasse avec des boucles et crochets autocollants en option.
Marque: Cytiva 10537173
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- À utiliser avec les cartes d’analyses diagnostiques destinées aux nouveau-nés
- Marquage CE
- Accueille simultanément plusieurs formulaires de prélèvement
Spécification
Mounting Sticker not included | |
Rack de séchage | |
Protein Saver Card 903 | |
Boîte de 10 |