Learn More
Cytiva Égouttoir Whatman™ pour cartes de prélèvement Protein Saver 903
Sèche les échantillons de sang à l’air en position horizontale suspendue. L’égouttoir Whatman™ pour cartes de prélèvement Protein Saver 903 est facile à assembler et peut être fixé sur un mur ou une paillasse avec des boucles et crochets autocollants en option.
36.29€ - 106.00€
Spécification
Type de produit | Rack de séchage |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Carte de prélèvement de protéines 903 |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11909134
|
Cytiva
10539521 |
Autocollant Velcro pour montage |
106.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11359394
|
Cytiva
10537173 |
Mounting Sticker not included | |||||||
Description
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- À utiliser avec des cartes de diagnostic néonatal humain
- Marquage CE
- Peut accueillir plusieurs cartes de prélèvement à la fois
Spécification
Rack de séchage | |
Carte de prélèvement de protéines 903 | |
10/boîte |