Learn More
Cytiva Filtres à membrane en polycarbonate Whatman™ Cyclopore™
Garantit la visibilité des particules sous le microscope avec des membranes lisses et une faible affinité pour les colorants. Les filtres à membrane en polycarbonate Whatman™ Cyclopore™ peuvent également reproduire les caractéristiques de microfiltration des filtres à membrane poreuse.
71.15€ - 193.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Hydrophobicité | Hydrophile |
Nb par paquet | 100/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11305064
|
Cytiva
7060-1304 |
0,4 μm | 13 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11395054
|
Cytiva
7060-4701 |
0,1 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11384814
|
Cytiva
7060-2504 |
0,4 μm | 25 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11394814
|
Cytiva
7060-2513 |
5 μm | 25 mm | Translucides | N/A | N/A | N/A | |||||
11324824
|
Cytiva
7060-4704 |
0,4 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11334824
|
Cytiva
7060-4710 |
1,0 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11344824
|
Cytiva
7060-4713 |
5 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11385064
|
Cytiva
7060-4715 |
10 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11354824
|
Cytiva
7060-4716 |
12 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11374814
|
Cytiva
7060-2502 |
0,2 μm | 25 mm | Translucent | N/A | N/A | N/A | |||||
11345074
|
Cytiva
7060-4714 |
8 μm | 47 mm | Translucide |
186.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2029
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11365054
|
Cytiva
7062-2513 |
5 μm | 25 mm | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
11385054
|
Cytiva
7060-2501 |
0,1 μm | 25 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11335084
|
Cytiva
7091-4710 |
1 μm | 47 mm | Transparent | N/A | N/A | N/A | |||||
11335074
|
Cytiva
7060-2514 |
8 μm | 25 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
11395064
|
Cytiva
7060-2516 |
12 μm | 25 mm | Translucides | N/A | N/A | N/A | |||||
11305074
|
Cytiva
7060-2511 |
2 μm | 25 mm | Translucides | N/A | N/A | N/A | |||||
11325074
|
Cytiva
7060-4712 |
3,0 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
10062181
|
Cytiva
7060-4702 |
0,2 μm | 47 mm | Translucide | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Visibilité des particules au microscope garantie avec des membranes lisses et une affinité faible pour les colorants.Les filtres à membrane en PC Whatman™ Cyclopore™ peuvent également reproduire les caractéristiques de microfiltration des filtres à membrane poreux.
Pour la filtration et la détection des particules. La capture de surface réelle facilite l’examen des échantillons et les temps d’analyse courts.
- Le relargage de particules nul fournit un filtrat ultra propre
- Absorption et adsorption négligeables du filtrat ; Non hygroscopiques
- Une faible affinité pour les colorants offre un contraste optique plus élevé et facilite la visibilité sous un microscope
- Hydrophile avec de faibles niveaux de liaison protéique non spécifique
- Faible tare
- Autoclavables : 30 min.à 121° C
Spécification
Polycarbonate | |
Hydrophile | |
100/boîte |