Learn More
Cytiva Filtres à membrane en polycarbonate Whatman™ Cyclopore™
Garantit la visibilité des particules sous le microscope avec des membranes lisses et une faible affinité pour les colorants. Les filtres à membrane en polycarbonate Whatman™ Cyclopore™ peuvent également reproduire les caractéristiques de microfiltration des filtres à membrane poreuse.
Marque: Cytiva 7060-4712
134.71 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Visibilité des particules au microscope garantie avec des membranes lisses et une affinité faible pour les colorants.Les filtres à membrane en PC Whatman™ Cyclopore™ peuvent également reproduire les caractéristiques de microfiltration des filtres à membrane poreux.
Pour la filtration et la détection des particules. La capture de surface réelle facilite l’examen des échantillons et les temps d’analyse courts.
- Le relargage de particules nul fournit un filtrat ultra propre
- Absorption et adsorption négligeables du filtrat ; Non hygroscopiques
- Une faible affinité pour les colorants offre un contraste optique plus élevé et facilite la visibilité sous un microscope
- Hydrophile avec de faibles niveaux de liaison protéique non spécifique
- Faible tare
- Autoclavables : 30 min.à 121° C
Spécification
Translucide | |
3,0 μm | |
100/boîte |
PC | |
Hydrophile | |
47 mm |