Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 600
Appareil de filtration sous vide multiple AS610 / 3, système de filtration sous vide à six places, acier inox 500 ml, 47 / 50 mm, grille de support avec pince de fermeture rapide
7275.00€ - 8590.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Description | Système de filtration sous vide |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11363165
|
Cytiva
10444830 |
500 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places |
7925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383165
|
Cytiva
10444835 |
500 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide |
8590.00€
1 pièce |
N/A | ||||
11373165
|
Cytiva
10444850 |
100 ml | Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places, pince de fermeture rapide |
7275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Série AS 600L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement au fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
Spécification
Autoclavables | |
Système de filtration sous vide | |
Acier inoxydable |