Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide multiple Whatman™ série AS 600
Appareil de filtration sous vide multiple AS610 / 3, système de filtration sous vide à six places, acier inox 500 ml, 47 / 50 mm, grille de support avec pince de fermeture rapide
Marque: Cytiva 10444830
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Série AS 600L’appareil peut être autoclavé et stérilisé par chaleur sèche jusqu’à 180°C. Convient uniquement au fonctionnement sous vide. Si vous utilisez des tubes de rinçage, ne dépassez pas 1,3 bar (surpression de 300 mbar).
Spécification
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
Série AS600/3 |
Système de filtration sous vide | |
Filtre à grille à support en acier inox, collecteur à 6 places | |
500 ml |