Learn More
Cytiva 25 Filtres pour seringues stériles Whatman™ Anotop™
Éliminent presque 100 % des particules dont la taille dépasse celle des pores
955.00€ - 995.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | Anapore |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 4,78 cm2 |
À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384714
|
Cytiva
6809-2122 |
0,2 μm |
955.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353155
|
Cytiva
6809-2102 |
0,02 μm |
995.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374714
|
Cytiva
6809-2112 |
0,1 μm |
970.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Éliminent presque 100 % des particules d’une taille supérieure à celle des pores
Compatible avec les suspensions aqueuses et une large gamme de solvants organiques. Traite des volumes de 100 ml (filtre de 25 mm de diamètre).
- Membrane Anopore™ en nid d’abeille, non déformable
- La membrane intrinsèquement hydrophile est exempte d’adhésifs et de surfactants
- Faible liaison protéique, faible rétention de liquide pour une récupération maximale des échantillons
- Flux unidirectionnel
Informations sur la commande
Le boîtier hexagonal en PP thermosoudé est exempt d’adhésifs et de liants. Les unités stériles sont conditionnées individuellement afin d’éviter toute contamination.
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
50/boîte | |
45°C | |
Filtre pour seringue |
Anapore | |
4,78 cm2 | |
<150 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
113°F | |
Polypropylène | |
25 mm |