Learn More
Cytiva 25 Filtres pour seringues stériles Whatman™ Anotop™
Éliminent presque 100 % des particules dont la taille dépasse celle des pores
Marque: Cytiva 6809-2102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éliminent presque 100 % des particules d’une taille supérieure à celle des pores
Compatible avec les suspensions aqueuses et une large gamme de solvants organiques. Traite des volumes de 100 ml (filtre de 25 mm de diamètre).
- Membrane Anopore™ en nid d’abeille, non déformable
- La membrane intrinsèquement hydrophile est exempte d’adhésifs et de surfactants
- Faible liaison protéique, faible rétention de liquide pour une récupération maximale des échantillons
- Flux unidirectionnel
Informations sur la commande
Le boîtier hexagonal en PP thermosoudé est exempt d’adhésifs et de liants. Les unités stériles sont conditionnées individuellement afin d’éviter toute contamination.
Spécification
Filtres pour seringues stériles Anotop de 25 mm, 0,2 μm (50 pièces) | |
Anapore | |
Stérile | |
Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée | |
polypropylène (PP) | |
Raccord Luer Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
113°F | |
PP | |
Filtre de 100 mL (25 mm de diamètre de filtre) |
Oui | |
0,02 μm | |
4,78 cm2 | |
<150 μL | |
Hydrophile | |
Luer mâle | |
50/boîte | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |