Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PVDF non stériles Puradisc™ 13 mm
Conçus pour une résistance à la traction élevée, une résistance élevée aux solvants et une faible liaison aux protéines. Les filtres pour seringues en PVDF non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc™ sont adaptés à la filtration biomédicale, à la stérilisation filtration et à la préparation d’échantillons HPLC.
178.00€ - 2655.00€
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Volume mort (après purge de l’air) | <25 μL |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11354654
|
Cytiva
6777-1302 |
Luer mâle | 0,2 μm |
181.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11304664
|
Cytiva
6779-1302 |
Luer mâle | 0,2 μm |
259.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364704
|
Cytiva
6792-1302 |
Luer mâle | 0,2 μm |
940.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11314664
|
Cytiva
6779-1304 |
Luer mâle | 0,45 μm |
259.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11364654
|
Cytiva
6777-1304 |
Luer mâle | 0,45 μm |
178.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11329224
|
Cytiva
6765-1302 |
Luer mâle | 0,2 μm |
2655.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374704
|
Cytiva
6792-1304 |
Luer mâle | 0,45 μm |
930.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11399224
|
Cytiva
6765-1304 |
Luer mâle | 0,45 μm |
2655.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Membrane de filtration en PVDF
- Bonne résistance aux solvants organiques
- non stériles
- Boîtier en polypropylène
- Version autoclavable disponible
- Disponible avec sortie Luer mâle lisse ou en embout de tube (pour la filtration directe dans les inserts pour micro-tubes)
- L’entrée est de type Luer-Lock femelle
Spécification
PVDF | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
Filtre pour seringue | |
16,3 x 19,8 mm |
Non stérile | |
<25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Jusqu’à 10 mL | |
13 mm |