Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en PVDF non stériles Puradisc™ 13 mm
Conçus pour une résistance à la traction élevée, une résistance élevée aux solvants et une faible liaison aux protéines. Les filtres pour seringues en PVDF non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc™ sont adaptés à la filtration biomédicale, à la stérilisation filtration et à la préparation d’échantillons HPLC.
Marque: Cytiva 6779-1302
217.96 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Membrane de filtration en PVDF
- Bonne résistance aux solvants organiques
- non stériles
- Boîtier en polypropylène
- Version autoclavable disponible
- Disponible avec sortie Luer mâle lisse ou en embout de tube (pour la filtration directe dans les inserts pour micro-tubes)
- L’entrée est de type Luer-Lock femelle
Spécification
Filtre pour seringue en difluorure de polyvinylidène Puradisc 13 mm, stérile, 0,2 mu;m (100 pièces) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
100 pièces | |
Jusqu’à 10 mL | |
13 mm |
PVDF | |
Non stérile | |
<25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtre pour seringue | |
16,3 x 19,8 mm |