Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 1,2 mμ (ME 28)
Membranes d’ester de cellulose mixte d’une porosité de 1,2 μm (ME 28) Cytiva Whatman, diamètre de filtre :47 mm ; Taille de pores :0,2 um
157.00€ - 530.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325034
|
Cytiva
10400821 |
100 mm |
530.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11335034
|
Cytiva
10400806 |
25 mm |
157.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11345034
|
Cytiva
10400812 |
47 mm |
190.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11355034
|
Cytiva
10400814 |
50 mm |
196.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Membranes d’ester de cellulose mixte d’une porosité de 1,2 μm (ME 28) Cytiva Whatman, diamètre de filtre :47 mm ; Taille de pores :0,2 um
Membrane esters de cellulose mélangés MCE• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME28
Spécification
1,2 μm |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose