Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 1,2 mμ (ME 28)
Membranes d’ester de cellulose mixte d’une porosité de 1,2 μm (ME 28) Cytiva Whatman, diamètre de filtre :47 mm ; Taille de pores :0,2 um
Marque: Cytiva 10400806
133.76 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membranes d’ester de cellulose mixte d’une porosité de 1,2 μm (ME 28) Cytiva Whatman, diamètre de filtre :47 mm ; Taille de pores :0,2 um
Membrane esters de cellulose mélangés MCE• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME28
Spécification
1,2 μm | |
25 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ME28, 1.2µm 25mm
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose