Learn More
IBA Lifesciences WET FRED pour colonnes à écoulement par gravité
Le WET FRED de IBA GmbH™ pour colonne à écoulement par gravité est un outil qui facilite l’application de grands volumes de culture cellulaire aux colonnes à écoulement par gravité.
141.00€ - 157.00€
Spécification
Quantité | 1 ensemble |
---|---|
À utiliser avec (application) | Facilite la purification des protéines |
Type | Aide à la purification des protéines |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15583067
|
IBA Lifesciences
2-0911-001 |
Colonnes à écoulement par gravité de 1 ml |
141.00€
1 kit |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15573067
|
IBA Lifesciences
2-0910-001 |
Colonnes à écoulement par gravité de 5 à 10 ml |
157.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le WET FRED de IBA Lifesciences GmbH pour colonne à écoulement par gravité est un outil qui facilite l’application de grands volumes de culture cellulaire aux colonnes à écoulement par gravité.Spécification
1 ensemble | |
Facilite la purification des protéines | |
Aide à la purification des protéines |
For Research Use Only.