Learn More
IBA Lifesciences WET FRED pour colonnes à écoulement par gravité
Le WET FRED de IBA GmbH™ pour colonne à écoulement par gravité est un outil qui facilite l’application de grands volumes de culture cellulaire aux colonnes à écoulement par gravité.
Marque: IBA Lifesciences 2-0911-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le WET FRED permet l’application simple de grands volumes de surnageant ou de lysat de culture cellulaire à une colonne à écoulement par gravité
- Basé sur le principe du siphon, il relie la colonne à écoulement par gravité à la bouteille contenant un surnageant, un lysat ou un tampon de culture cellulaire à appliquer
Spécification
Colonnes à écoulement par gravité de 1 ml | |
1 ensemble | |
Facilite la purification des protéines | |
Aide à la purification des protéines |
For Research Use Only.