Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée avec bec verseur, blanches, 500/bte
Excellentes pour la pesée de produits affectés par l’électricité statique.
45.40€ - 146.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Nacelle |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426053
|
Cole Parmer™
01018-07 |
20 ml |
45.40€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15446053
|
Cole Parmer™
01018-08 |
120 ml |
66.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15456053
|
Cole Parmer™
01018-09 |
240 ml |
146.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetables
- Le polystyrène translucide se plie facilement pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides.
- La conception unique facilite la manipulation et le versement antidérapants.
- Biologiquement inertes ; résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses, des alcools et des bases
- Le fond plat prévient tout basculement.
- Trois tailles pratiques pour toutes les applications d’échantillonnage ou de pesée.
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Nacelle | |
Bec verseur |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
500/boîte |