Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée avec bec verseur, blanches, 500/bte
Excellentes pour la pesée de produits affectés par l’électricité statique.
Marque: Cole Parmer™ 01018-09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetables
- Le polystyrène translucide se plie facilement pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides.
- La conception unique facilite la manipulation et le versement antidérapants.
- Biologiquement inertes ; résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses, des alcools et des bases
- Le fond plat prévient tout basculement.
- Trois tailles pratiques pour toutes les applications d’échantillonnage ou de pesée.
Spécification
Plat | |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
500/boîte | |
17,7 cm | |
10,8 cm | |
2,5 cm |
240 ml | |
Jetable | |
Nacelle | |
Bec verseur | |
7 in | |
4,25 in | |
1 in |