Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur épaule
Manipulez les échantillons en toute sécurité à partir d’un stockage à ultrabasse température et cryogénique avec les cryogants étanches Thermo Scientific™, disponibles en longueur mi-bras, coude et épaule.
675.36€ - 776.87€
Spécification
Description Longueur épaule
Type de produit Gants cryogéniques étanches
À utiliser avec (application) Stockage cryogénique
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 71 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
16670876
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
189448
M
776.87€
1 paire
Expédition estimée: 02-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15525746
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
189449
L
675.36€
1 paire
Expédition estimée: 03-10-2025
Description
Manipulez les échantillons en toute sécurité à partir d’un stockage à ultrabasse température et cryogénique avec les cryogants étanches Thermo Scientific™, disponibles en longueur mi-bras, coude et épaule.
  • Protection contre les éclaboussures
  • Confortables, légers, respirants
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Spécification
Spécification
Longueur épaule
Stockage cryogénique
71 cm
Gants cryogéniques étanches
28 in
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur épaule