Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Description
Manipulez les échantillons en toute sécurité à partir d’un stockage à ultrabasse température et cryogénique avec les cryogants étanches Thermo Scientific™, disponibles en longueur mi-bras, coude et épaule.
- Protection contre les éclaboussures
- Confortables, légers, respirants
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Spécification
Spécification
Description | Longueur épaule |
Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
Dimensions | L |
À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique |
Longueur (impériale) | 28 in |
Longueur (métrique) | 71 cm |