Learn More
Eau, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
15.47€ - 42.30€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10371810
|
Thermo Scientific Acros
433382500 |
250 mL | Flacon en verre | ||||||
10606830
|
Thermo Scientific Acros
433380010 |
1 L | Flacon en verre |
42.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
7732-18-5 | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Spécification
0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test | |
Incolore | |
7732-18-5 | |
H2O | |
1.0000g/mL | |
18.02 | |
1.3334 | |
0.89 mPa.s (25°C) |
Water | |
For Spectroscopy | |
100.0°C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
ACS | |
1 | |
Liquide |