Learn More
Eau, pour spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10606830
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spécification
Absorbance 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Nom chimique ou matériau Water
Couleur Incolore
Note relative au nom For Spectroscopy
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire H2O
Densité 1.0000g/mL
Poids de la formule 18.02
Qualité ACS
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Quantité 1 L
Forme physique Liquide