Learn More
Smeg™ Rack pour laveur
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les racks pour laveur Smeg peuvent être utilisés comme racks pour maintenir de petits éléments en verre ou comme alternative aux filets de maintien en nylon.
173.00€ - 498.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Portoir pour laveur |
À utiliser avec (équipement) | Petite verrerie, paniers et filets de retenue |
Code produit | Marque | Type de rack | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de rack | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11925574
|
Smeg™
PF1 |
Rack inférieur avec orifice pour positionnement au niveau supérieur |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11945624
|
Smeg™
PF2 |
Rack inférieur complet pour le positionnement au niveau inférieur uniquement |
498.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11935594
|
Smeg™
PF1/2 |
Demi rack inférieur pour le positionnement au niveau supérieur uniquement |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoires supplémentaires pour les petits paniers de verrerie CS 1-1 et CS 2
- Grille plate en acier inox AISI 304 avec petites mailles
- Rack inférieur PF1 avec orifice pour le positionnement sur le niveau supérieur
- Rack inférieur complet PF2 pour le positionnement sur le niveau inférieur uniquement
- Demi-rack PF1/2 pour le positionnement sur le niveau supérieur uniquement
Spécification
Acier inoxydable | |
Portoir pour laveur | |
Petite verrerie, paniers et filets de retenue |