Learn More
Smeg™ Rack pour laveur
Conçu pour une utilisation avec les appareils de lavage de verrerie Smeg™. Les racks pour laveur Smeg peuvent être utilisés comme racks pour maintenir de petits éléments en verre ou comme alternative aux filets de maintien en nylon.
Marque: Smeg™ PF1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires supplémentaires pour les petits paniers de verrerie CS 1-1 et CS 2
- Grille plate en acier inox AISI 304 avec petites mailles
- Rack inférieur PF1 avec orifice pour le positionnement sur le niveau supérieur
- Rack inférieur complet PF2 pour le positionnement sur le niveau inférieur uniquement
- Demi-rack PF1/2 pour le positionnement sur le niveau supérieur uniquement
Spécification
Acier inoxydable | |
Portoir pour laveur | |
Rack inférieur avec orifice pour positionnement au niveau supérieur | |
Petite verrerie, paniers et filets de retenue |