Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lavage, 1,0 % Triton™ X-100, pH 8,0
Pour la purification des protéines GST de fusion
25.42€ - 43.80€
Spécification
Couleur Incolore
pH 8
Contenu et stockage Ambient temperatures
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Pour la purification des protéines GST de fusion
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15453199
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J60428.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15463199
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
J60428.AP
500 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Incolore
Ambient temperatures
Pour la purification des protéines GST de fusion
8
Liquide
Buffer
Vidéos