Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lavage, 1,0 % Triton™ X-100, pH 8,0
Pour la purification des protéines GST de fusion
Marque: Thermo Scientific™ J60428.AP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Incolore | |
500 mL | |
Liquide | |
Buffer |
8 | |
Ambient temperatures | |
Pour la purification des protéines GST de fusion |