missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | VSX2 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16864385
|
Proteintech
25825-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16854385
|
Proteintech
25825-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CHX10 encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities.Spécification
VSX2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P58304, Q61412 | |
12677, 338917 | |
VSX2 Fusion Protein Ag23035 | |
Primary | |
-20°C | |
VSX2 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CHX10, Homeobox protein CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1, visual system homeobox 2, VSX2 | |
VSX2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |