Learn More
Buerkle™ Tête de volume pour PharmaPicker
Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker.
129.00€
Spécification
Type de produit | Tête de volume |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Alert:
D’autres volumes d’échantillonnage sont disponibles sur demande !
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15259624
|
Buerkle™
5346-1010 |
0,1 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712493
|
Buerkle™
5346-2125 |
1,25 ml |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11941561
|
Buerkle™
5346-1020 |
0,2 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11951561
|
Buerkle™
5346-1060 |
0,6 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11961561
|
Buerkle™
5346-1100 |
1 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11981561
|
Buerkle™
5346-2200 |
2 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11991561
|
Buerkle™
5346-2250 |
2,5 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker
- Quantité d’échantillonnage 0,1 - 1,2 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-1000
- Quantité d’échantillonnage 1,25 - 2,5 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-2000
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Spécification
Tête de volume | |
Acier inoxydable (V4A) |