Learn More
Buerkle™ Tête de volume pour PharmaPicker
Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker.
Marque: Buerkle™ 5346-1060
Alert:
D’autres volumes d’échantillonnage sont disponibles sur demande !
Description
- Embouts de volume à insérer dans le cylindre de prélèvement PharmaPicker
- Quantité d’échantillonnage 0,1 - 1,2 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-1000
- Quantité d’échantillonnage 1,25 - 2,5 ml pour le cylindre de prélèvement 5346-2000
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Spécification
Tête de volume | |
Acier inoxydable (V4A) | |
0,6 ml | |
Cylindre de prélèvement PharmaPicker |