Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre sodocalcique classe A USP Volac™ avec certificat de contrôle
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre sodocalcique classe A USP Poulten Graf™ Volac™ avec certificat de contrôle sont garanties pour donner des volumes et des temps de débit dans les limites de Classe A.
33.50€ - 56.15€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage/Respect des niveaux de précision des normes USP/ISO/BS et DIN |
---|---|
Classe | A |
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 5boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10131572
|
Poulten Graf™
US371/WAC/F/5 |
10 ml | N/A | ||||||
10682513
|
Poulten Graf™
US371/WAC/I/5 |
25 ml | N/A | ||||||
10650983
|
Poulten Graf™
US371/WAC/E/5 |
5 ml | N/A | ||||||
10000422
|
Poulten Graf™
US371/WAC/B/5 |
2 ml | N/A | ||||||
10692513
|
Poulten Graf™
US371/WAC/J/5 |
50 ml | N/A | ||||||
Description
- Numéroté individuellement et conforme aux normes USP/ISO/BS et DIN
- Graduation indélébile ambrée
- Étalonnées pour délivrer
Spécification
Certificat d’étalonnage/Respect des niveaux de précision des normes USP/ISO/BS et DIN | |
Verre sodocalcique | |
5boîte |
A | |
Oui | |
Bulb Pipet |